2-(4-Fluorophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F1045-200MG F1045-1G
TCIAF1045-200MGEA 29.7 EUR InStock
TCIAF1045-200MG TCIAF1045-1G
2-(4-Fluorophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (par GC)
2-(4-Fluorophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Formule: C₂₁H₁₄FN₃
MW: 327,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD28964710
Numéro CAS: 203450-08-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5432e4e37f42cf05fbc4f03ce9941c583d17d777&vid=5432e4e37f42cf05fbc4f03ce9941c583d17d777&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 231.0 to 235.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité