2'-Fluoro-4-pentyl-4''-propyl-1,1':4',1''-terphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2'-Fluoro-4-pentyl-4''-propyl-p-terphenyl
F1046-1G F1046-5G
TCIAF1046-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAF1046-1G TCIAF1046-5G
2'-Fluoro-4-pentyl-4''-propyl-1,1':4',1''-terphenyl ≥98.0% (par GC)
2'-Fluoro-4-pentyl-4''-propyl-1,1':4',1''-terphenyl
Formule: C₂₆H₂₉F
MW: 360,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD11045061
Numéro CAS: 95759-51-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
Mesomorphic range 50.0 to 143.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité