2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAF1048-5GEA 569 EUR InStock
TCIAF1048-5G TCIAF1048-1G
2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₃
MW: 169,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD04039323
Numéro CAS: 162101-31-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité