5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Fluoro-2-(5-isoxazolyl)phenol, 5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole
F1049-1G F1049-5G
TCIAF1049-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAF1049-1G TCIAF1049-5G
5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole ≥98.0% (par GC)
5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole
Formule: C₉H₆FNO₂
Numéro MDL: MFCD03070563
Numéro CAS: 288401-62-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 188.0 to 192.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité