3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-4-formylbenzeneboronic acid
F1051-1G F1051-5G
TCIAF1051-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAF1051-1G TCIAF1051-5G
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Formule: C₇H₆BFO₃
MW: 167,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093051
Numéro CAS: 248270-25-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité