5-Fluoro-3-methylindole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F1053-200MG F1053-1G
TCIAF1053-200MGEA 37.4 EUR InStock
TCIAF1053-200MG TCIAF1053-1G
5-Fluoro-3-methylindole ≥98.0% (par GC)
5-Fluoro-3-methylindole
Formule: C₉H₈FN
MW: 149,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095377
Numéro CAS: 392-13-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité