1-(2-Fluorophényl)-2-thiourée ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (2-Fluorophenyl)thiourea, N-(2-Fluorophenyl)thiourea, 2-Fluorophenylthiourea
F1055-1G F1055-5G
TCIAF1055-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAF1055-1G TCIAF1055-5G
1-(2-Fluorophényl)-2-thiourée ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-(2-Fluorophényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₄F)NC(S)NH₂
MW: 170,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041148
Numéro CAS: 656-32-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité