2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Fluoroethyl Tosylate, 2-Fluoroethyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid 2-Fluoroethyl ester
F1056-1G F1056-5G
TCIAF1056-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAF1056-1G TCIAF1056-5G
2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate ≥98.0% (par GC)
2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate
Formule: C₉H₁₁FO₃S
MW: 218,24 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD01658061
Numéro CAS: 383-50-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd3bf857c20f920f55cf7a04399cfc71b3e5f825&vid=cd3bf857c20f920f55cf7a04399cfc71b3e5f825&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité