4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAF1061-5GEA 115 EUR InStock
TCIAF1061-5G TCIAF1061-1G
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
Formule: C₇H₆BFO₃
MW: 167,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093074
Numéro CAS: 374538-01-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité