2-Fluoro-5-nitro-6-picoline ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F1067-1G F1067-5G
TCIAF1067-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAF1067-1G TCIAF1067-5G
2-Fluoro-5-nitro-6-picoline ≥97.0% (par GC)
2-Fluoro-5-nitro-6-picoline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Point d'ébullition: 85°C
Numéro MDL: MFCD03095071
Numéro CAS: 18605-16-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06d53f89d3384f964717191065d121a1fd9b0229&vid=06d53f89d3384f964717191065d121a1fd9b0229&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité