3-Fluoro-5-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3-Fluoro-5-methylphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-5-methylbenzeneboronic acid
F1068-1G F1068-5G
TCIAF1068-1GEA 95.7 EUR InStock
TCIAF1068-1G TCIAF1068-5G
3-Fluoro-5-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Fluoro-5-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD07363785
Numéro CAS: 850593-06-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4be069eb3814ab1620c28212affbd7c2bf77c44b&vid=4be069eb3814ab1620c28212affbd7c2bf77c44b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 114.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité