5-(4-Fluorophenyl)-2-thiophenecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-(4-Fluorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid
F1073-1G F1073-5G
TCIAF1073-1GEA 44 EUR InStock
TCIAF1073-1G TCIAF1073-5G
5-(4-Fluorophenyl)-2-thiophenecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-(4-Fluorophenyl)-2-thiophenecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₇FO₂S
MW: 222,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD01316570
Numéro CAS: 115933-30-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 248.0 to 252.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité