5-(2-Fluorophenyl)pyrrole-3-carboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
F1074-1G F1074-5G
TCIAF1074-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAF1074-1G TCIAF1074-5G
5-(2-Fluorophenyl)pyrrole-3-carboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
5-(2-Fluorophenyl)pyrrole-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₁H₈FNO
MW: 189,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD11875867
Numéro CAS: 881674-56-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité