4-Fluoro-1-naphthaleneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Fluoronaphtalene-1-boronic acid, 4-Fluoronaphthalene-1-boronic acid
F1080-200MG F1080-1G
TCIAF1080-200MGEA 19.8 EUR InStock
TCIAF1080-200MG TCIAF1080-1G
4-Fluoro-1-naphthaleneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Fluoro-1-naphthaleneboronic acid
Formule: C₁₀H₇BBrFO₂
MW: 189,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD04039221
Numéro CAS: 182344-25-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité