5-Fluororesorcinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Fluorobenzene-1,3-diol
F1081-200MG F1081-1G
TCIAF1081-200MGEA 187 EUR InStock
TCIAF1081-200MG TCIAF1081-1G
5-Fluororesorcinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Fluororesorcinol
Formule: C₆H₅FO₂
MW: 128,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD08457182
Numéro CAS: 75996-29-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité