1-[(4-Fluorophenyl)carbamoyl]cyclopropanecarboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-((4-Fluorophenyl)carbamoyl)cyclopropanecarboxylic acid
F1083-1G F1083-5G
TCIAF1083-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAF1083-1G TCIAF1083-5G
1-[(4-Fluorophenyl)carbamoyl]cyclopropanecarboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-[(4-Fluorophenyl)carbamoyl]cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₀FNO₃
MW: 223,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD11226313
Numéro CAS: 849217-48-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7137d633b34dbaf8e687d7fa8f1b2ebb5eef4f25&vid=7137d633b34dbaf8e687d7fa8f1b2ebb5eef4f25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité