6-Fluorochromane-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Fluorochroman-2-carboxylic acid, 6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid
F1086-5G F1086-25G
TCIAF1086-5GEA 93.5 EUR InStock
TCIAF1086-5G TCIAF1086-25G
6-Fluorochromane-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Fluorochromane-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₉FO₃
MW: 196,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD07778357
Numéro CAS: 99199-60-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff211675a0a0181c5f19c5d0205b3a30de027c60&vid=ff211675a0a0181c5f19c5d0205b3a30de027c60&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité