3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (3-Fluoro-2-formylphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-2-formylbenzeneboronic acid
F1089-1G F1089-5G
TCIAF1089-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAF1089-1G TCIAF1089-5G
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Formule: C₇H₆BFO₃
MW: 167,93 g/mol
Point de fusion: 129°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10697421
Numéro CAS: 871126-15-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f00214a8b704cf004bdcb3c333ba91a9eb19042c&vid=f00214a8b704cf004bdcb3c333ba91a9eb19042c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité