4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAF1090-1GEA 159 EUR InStock
TCIAF1090-1G TCIAF1090-200MG
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₃
MW: 169,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD08235075
Numéro CAS: 481681-02-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité