trans-N-Fmoc-4-tert-butoxy-L-proline ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
F1095-1G F1095-5G
TCIAF1095-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAF1095-1G TCIAF1095-5G
trans-N-Fmoc-4-tert-butoxy-L-proline ≥98.0% (par HPLC)
trans-N-Fmoc-4-tert-butoxy-L-proline
Formule: C₂₄H₂₇NO₅
Numéro MDL: MFCD00151930
Numéro CAS: 122996-47-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=013ea7a24cca462ade285ee29f0546c87e42d687&vid=013ea7a24cca462ade285ee29f0546c87e42d687&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D -23.0 to -28.0 deg (C=1, MeOH)
Drying loss max. 2.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité