4'-Fluoro-3'-méthylacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(4-Fluoro-3-methylphenyl)ethanone
F1097-1G F1097-5G
TCIAF1097-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAF1097-1G TCIAF1097-5G
4'-Fluoro-3'-méthylacétophénone ≥98.0% (par GC)
4'-Fluoro-3'-méthylacétophénone
Formule: C₉H₉FO
MW: 152,17 g/mol
Point d'ébullition: 215°C
Numéro MDL: MFCD04972879
Numéro CAS: 369-32-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d00b2d8c524e1885b3a331ad7718bd0f08cdc90d&vid=d00b2d8c524e1885b3a331ad7718bd0f08cdc90d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité