trans,trans-4-(4-Fluorophenyl)-4'-propylbicyclohexyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
F1102-1G F1102-5G
TCIAF1102-1GEA 33 EUR InStock
TCIAF1102-1G TCIAF1102-5G
trans,trans-4-(4-Fluorophenyl)-4'-propylbicyclohexyl ≥98.0% (par GC)
trans,trans-4-(4-Fluorophenyl)-4'-propylbicyclohexyl
Formule: C₂₁H₃₁F
MW: 302,48 g/mol
Point de fusion: 71°C
Numéro MDL: MFCD11053420
Numéro CAS: 82832-27-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc707e2606ef8f601aec26606e2b7c3a8fac58d&vid=89b43310454e5da6d33aad21dbad0c39699223f6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 85.0 to 160.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité