trans-4-Fluoro-4'-(4-n-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Fluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl, 4-Fluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
F1103-1G F1103-5G
TCIAF1103-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAF1103-1G TCIAF1103-5G
trans-4-Fluoro-4'-(4-n-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (par GC)
trans-4-Fluoro-4'-(4-n-propylcyclohexyl)biphenyl
Formule: C₂₁H₂₅F
MW: 296,429 g/mol
Numéro MDL: MFCD11053438
Numéro CAS: 87260-24-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcd247ab55c29e2c5aa5e1afade1b0b08899c1ab&vid=dcd247ab55c29e2c5aa5e1afade1b0b08899c1ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 104 to 160 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité