2-Fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F1105-1G F1105-5G
TCIAF1105-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAF1105-1G TCIAF1105-5G
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₅BFNO₂
Numéro MDL: MFCD06798245
Numéro CAS: 452972-14-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=529db51ce57d631c0a2f497ed1fdfb0f966c2869&vid=529db51ce57d631c0a2f497ed1fdfb0f966c2869&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité