[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl](2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: [4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl](2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium Tosylate
F1111-200MG F1111-1G
TCIAF1111-200MGEA 77 EUR InStock
TCIAF1111-200MG TCIAF1111-1G
[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl](2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate ≥97.0% (par HPLC)
[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl](2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate
Formule: C₂₃H₂₁F₄IO₆S
MW: 628,37 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30475655
Numéro CAS: 1868173-29-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b34a38f46cb8ca59270b5a67a28feff9be9839fb&vid=b34a38f46cb8ca59270b5a67a28feff9be9839fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 % (total of Ion-Pair)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité