5-Fluoro-2-iodobenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F1113-1G F1113-5G
TCIAF1113-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAF1113-1G TCIAF1113-5G
5-Fluoro-2-iodobenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₄FIO₂
MW: 266,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00837316
Numéro CAS: 52548-63-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité