Fmoc-Val-Cit-PAB-PNP ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
F1114-100MG F1114-500MG
TCIAF1114-100MGEA 229 EUR InStock
TCIAF1114-100MG TCIAF1114-500MG
Fmoc-Val-Cit-PAB-PNP ≥95.0% (par HPLC)
Fmoc-Val-Cit-PAB-PNP
Formule: C₄₀H₄₂N₆O₁₀
MW: 766,81 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD22200278
Numéro CAS: 863971-53-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 10.40 to 11.50 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité