6-Methoxy-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Methoxychromone-3-carboxaldehyde, 3-Formyl-6-methoxychromone
F1115-200MG F1115-1G
TCIAF1115-200MGEA 69.3 EUR InStock
TCIAF1115-200MG TCIAF1115-1G
6-Methoxy-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
6-Methoxy-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₈O₄
MW: 204,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD02683011
Numéro CAS: 42059-79-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité