3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(4-Fluorophenyl)pyrazole-4-carboxaldehyde
F1118-1G F1118-5G
TCIAF1118-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAF1118-1G TCIAF1118-5G
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₇FN₂O
MW: 190,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD01922131
Numéro CAS: 306936-57-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 2.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité