4-Fluorophenyl-trans,trans-4'-n-pentylbicyclohexyl-4-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: trans,trans-4'-Pentylbicyclohexyl-4-carboxylic acid 4-Fluorophenyl ester, 4-Fluorophenyl trans,trans-4'-Pentylbicyclohexyl-4-carboxylate, (Trans,trans)-4-fluorophenyl 4'-pentyl-[1,1'-bi(cyclohexane)]-4-carboxylate
F1120-1G F1120-5G
TCIAF1120-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAF1120-1G TCIAF1120-5G
4-Fluorophenyl-trans,trans-4'-n-pentylbicyclohexyl-4-carboxylate ≥98.0% (par GC)
4-Fluorophenyl-trans,trans-4'-n-pentylbicyclohexyl-4-carboxylate
Formule: C₂₄H₃₅FO₂
MW: 374,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD11053423
Numéro CAS: 88878-50-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité