2-Fluoro-4-(trans-4-pentylcyclohexyl)-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: rel-2-Fluoro-4-((1s,4r)-4-pentylcyclohexyl)-4'-((1s,4r)-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
F1122-1G F1122-5G
TCIAF1122-1GEA 44 EUR InStock
TCIAF1122-1G TCIAF1122-5G
2-Fluoro-4-(trans-4-pentylcyclohexyl)-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (par GC)
2-Fluoro-4-(trans-4-pentylcyclohexyl)-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl
Formule: C₃₂H₄₅F
MW: 448,71 g/mol
Numéro MDL: MFCD11053473
Numéro CAS: 106349-49-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44a5b434bb7a32bf1c98ab0383dba2a7edc05c8c&vid=44a5b434bb7a32bf1c98ab0383dba2a7edc05c8c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 105 to 280 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité