Chlorure de 4-fluoro-2-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
F1124-1G F1124-5G
TCIAF1124-1GEA 33 EUR InStock
TCIAF1124-1G TCIAF1124-5G
Chlorure de 4-fluoro-2-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle ≥98.0% (par GC)
Chlorure de 4-fluoro-2-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Formule: C₇H₃ClF₄O₂S
MW: 262,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD01091000
Numéro CAS: 176225-09-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité