Fmoc-N-Me-Ile-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-methyl-L-isoleucine, Fmoc-N-Me-Ile-OH, N-Fmoc-N-methyl-L-isoleucine
F1129-1G F1129-5G
TCIAF1129-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAF1129-1G TCIAF1129-5G
Fmoc-N-Me-Ile-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fmoc-N-Me-Ile-OH
Formule: C₂₂H₂₅NO₄
MW: 367,445 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00153389
Numéro CAS: 138775-22-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 177.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -59.0 to -64.0 deg (C=1,DMF)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité