3-Fluoro-4-nitrobenzaldehyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F1130-1G F1130-5G
TCIAF1130-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAF1130-1G TCIAF1130-5G
3-Fluoro-4-nitrobenzaldehyde ≥97.0% (par GC)
3-Fluoro-4-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄NO₃F
MW: 169,1100 g/mol
Numéro MDL: MFCD00968940
Numéro CAS: 160538-51-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=757b642817fe8a4643baab2c15168b61d2c00b57&vid=757b642817fe8a4643baab2c15168b61d2c00b57&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité