(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-4-hydroxyphenylboronic acid, 3-Fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid
F1132-1G F1132-5G
TCIAF1132-1GEA 115 EUR InStock
TCIAF1132-1G TCIAF1132-5G
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid
Formule: C₅H₅BFNO₂
MW: 155,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD06659838
Numéro CAS: 182344-14-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 113.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité