3-Fluorobenzènesulfonamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
F1141-1G F1141-5G
TCIAF1141-1GEA 44 EUR InStock
TCIAF1141-1G TCIAF1141-5G
3-Fluorobenzènesulfonamide ≥98.0% (par GC)
3-Fluorobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₆FNO₂S
MW: 175,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042284
Numéro CAS: 1524-40-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd166324e1fa6bcb7cfdd3365c274ed4e6ffeb80&vid=cd166324e1fa6bcb7cfdd3365c274ed4e6ffeb80&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité