Fulvestrant ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: ICI182,780, (7R,8R,9S,13S,14S,17S)-13-methyl-7-(9-((4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)sulphinyl)nonyl)-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
F1144-100MG F1144-25MG
TCIAF1144-100MGEA 266 EUR InStock
TCIAF1144-100MG TCIAF1144-25MG
Fulvestrant ≥98.0% (par HPLC)
Fulvestrant
Formule: C₂₃H₄₇F₅O₃S
MW: 606,77 g/mol
Numéro MDL: MFCD00903953
Numéro CAS: 129453-61-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]25 +108 to +115 deg (365nm, C=2, methanol)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité