Acide 2-fluoro-6-méthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F1146-1G F1146-5G
TCIAF1146-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAF1146-1G TCIAF1146-5G
Acide 2-fluoro-6-méthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-fluoro-6-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇FO₃
MW: 170,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00671764
Numéro CAS: 137654-21-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité