2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
F1148-1G F1148-5G
TCIAF1148-1GEA 55 EUR InStock
TCIAF1148-1G TCIAF1148-5G
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzylamine ≥98.0% (par GC)
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzylamine
Formule: C₈H₇F₄N
MW: 193,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061162
Numéro CAS: 199296-61-2
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité