4-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzyle bromure ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
F1149-1G F1149-5G
TCIAF1149-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAF1149-1G TCIAF1149-5G
4-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzyle bromure ≥97.0% (par GC)
4-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzyle bromure
Formule: C₈H₅BrF₄
MW: 257,03 g/mol
Point d'éclair: 85°C
Numéro MDL: MFCD00061176
Numéro CAS: 206860-48-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité