Formamidinium tetrafluoroborate ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Formamidine tetrafluoroborate
F1152-1G F1152-5G
TCIAF1152-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAF1152-1G TCIAF1152-5G
Formamidinium tetrafluoroborate ≥98.0% (sur base azote total)
Formamidinium tetrafluoroborate
Formule: CH₅BF₄N₂
MW: 131,87 g/mol
Numéro CAS: 2607106-18-1
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=241208ac1756c5a312068072c3a2281f6624d0e5&vid=241208ac1756c5a312068072c3a2281f6624d0e5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité