2-Fluoro-5-iodobenzotrifluorure ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
F1161-25G F1161-5G
TCIAF1161-25GEA 130 EUR InStock
TCIAF1161-25G TCIAF1161-5G
2-Fluoro-5-iodobenzotrifluorure ≥98.0% (par GC)
2-Fluoro-5-iodobenzotrifluorure
Formule: C₇H₃F₄I
MW: 290 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236678
Numéro CAS: 59382-39-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8271a5c3455dbab600f3f77b391f36fcc09f4ba&vid=b8271a5c3455dbab600f3f77b391f36fcc09f4ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité