4-Fluorohippuric acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(4-Fluorobenzamido)acetic acid, N-(4-Fluorobenzoyl)glycine
F1162-1G F1162-200MG
TCIAF1162-1GEA 165 EUR InStock
TCIAF1162-1G TCIAF1162-200MG
4-Fluorohippuric acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Fluorohippuric acid
Formule: C₉H₈FNO₃
MW: 197,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00462263
Numéro CAS: 366-79-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité