Fmoc-Sar-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-methylglycine, N-Fmoc-N-methylglycine, Fmoc-N-Me-Gly-OH
F1163-5G F1163-25G
TCIAF1163-5GEA 49.5 EUR InStock
TCIAF1163-5G TCIAF1163-25G
Fmoc-Sar-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fmoc-Sar-OH
Formule: C₁₈H₁₇NO₄
MW: 311,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151926
Numéro CAS: 77128-70-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité