4-Fluorophthalonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAF1169-5GEA 376 EUR InStock
TCIAF1169-5G TCIAF1169-1G
4-Fluorophthalonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Fluorophthalonitrile
Formule: C₈H₃FN₂
MW: 146,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00210430
Numéro CAS: 65610-14-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité