4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
F1172-1G F1172-5G
TCIAF1172-1GEA 103 EUR InStock
TCIAF1172-1G TCIAF1172-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₅FN₂O₄S
MW: 220,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD08703185
Numéro CAS: 406233-31-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecab07c519dfa3b44ad2b41a96dd40287e329894&vid=ecab07c519dfa3b44ad2b41a96dd40287e329894&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité