Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fangchinoline ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

F1173-100MG F1173-20MG
TCIAF1173-100MGEA 446 EUR InStock
TCIAF1173-100MG TCIAF1173-20MG
Fangchinoline ≥97.0% (par HPLC)
Fangchinoline


Formule: C₃₇H₄₀N₂O₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00221726
Numéro CAS: 436-77-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 4.00 to 5.00 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité