6-Fluoro-o-anisaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-6-mehoxybenzaldehyde, 2-Fluoro-6-methoxybenzaldehyde, 6-Fluoro-2-anisaldehyde
F1175-1G F1175-5G
TCIAF1175-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAF1175-1G TCIAF1175-5G
6-Fluoro-o-anisaldéhyde ≥98.0% (par GC)
6-Fluoro-o-anisaldéhyde
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD01090998
Numéro CAS: 146137-74-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79b97c5ab4b653beab2660f033803934cd3f17fe&vid=79b97c5ab4b653beab2660f033803934cd3f17fe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité