4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F1178-1G F1178-5G
TCIAF1178-1GEA 55 EUR InStock
TCIAF1178-1G TCIAF1178-5G
4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene ≥98.0% (par GC)
4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene
Formule: C₆H₃FINO₂
MW: 267,00 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16658618
Numéro CAS: 41860-64-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf9e9f37dd3f262bfd20f8d273effbc07b72658c&vid=bf9e9f37dd3f262bfd20f8d273effbc07b72658c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité