8-Fluoroquinoline ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F1185-1G F1185-5G
TCIAF1185-1GEA 22 EUR InStock
TCIAF1185-1G TCIAF1185-5G
8-Fluoroquinoline ≥97.0% (par GC)
8-Fluoroquinoline
Formule: C₉H₆FN
MW: 147,1500 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Numéro MDL: MFCD01685514
Numéro CAS: 394-68-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité